mieszanina izomerów butylohydroksyanizolu ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Butylated hydroxyanisole
B23530.0B
B23530.18
B23530.30
B23530.0BEA
2130
PLN
B23530.0B
B23530.18
B23530.30
mieszanina izomerów butylohydroksyanizolu ≥96%
mieszanina izomerów butylohydroksyanizolu
Purity: 96%
CAS No.: 25013-16-5
Molecular Formula: C11H16O2
Formula Weight: 180.25
Melting Point: 55-65°
Merck Reference: 14,1547
MDL No.: MFCD01779059
Formuła:
C₁₁H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 55…65 °C Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 156 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01779059 Numer CAS: 25013-16-5 Numer WE (dawny EINECS): 246-563-8 Klasyfikacja Merck : 14,1547 |