Drukuj
mieszanina izomerów butylohydroksyanizolu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Butylated hydroxyanisole
235231000 235235000 235230025
ACRO235231000EA 212 PLN
ACRO235231000 ACRO235235000 ACRO235230025
mieszanina izomerów butylohydroksyanizolu 96%
mieszanina izomerów butylohydroksyanizolu
Formuła: C₁₁H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 268 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 48…55 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779059
Numer CAS: 25013-16-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-563-8
Klasyfikacja Merck : 12,01582
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %