Drukuj
oleinian etylu mixture of esters stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Elaidic acid ethyl ester, (Z)-9-Octadecenoic acid ethyl ester, Oleic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14762.0250 8.14762.1000
8.14762.0250EA 177 PLN
8.14762.0250 8.14762.1000
oleinian etylu mixture of esters stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
oleinian etylu
The material is stabilised with Butylhydroxyanisole (BHA). At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Formuła: C₂₀H₃₈O₂
MW: 310.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 386
Temp. topnienia: -32
Gęstość: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 174
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009579
Numer CAS: 111-62-6
Klasyfikacja Merck : 12,06965
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 168 °C (1.3 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)