Drukuj
1,2-Dichloroetylen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
D62403-100ML D62403-25ML
SIALD62403-100MLEA 1330 PLN
SIALD62403-100ML SIALD62403-25ML
1,2-Dichloroetylen, Sigma-Aldrich®
1,2-Dichloroetylen
Formuła: C₂H₂Cl₂
Temp. Wrzenia: 48 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 1,252 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 6 °C
Numer CAS: 540-59-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-750-2
Jednostka: 1150
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,00093