7,8-Epoksyokten ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L07033.06
L07033.14
L07033.06EA
292
PLN
L07033.06
L07033.14
7,8-Epoksyokten ≥97%
7,8-Epoksyokten
Purity: 97%
CAS No.: 19600-63-6
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 1305290
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005156
Formuła:
C₈H₁₄O Temp. Wrzenia: 167 °C Gęstość: 0,850 Temp. Zapłonu: 38 °C (100 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005156 Numer CAS: 19600-63-6 Numer WE (dawny EINECS): 243-178-7 ADR: 3,III |