Drukuj
1,2-Dibromoethylene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Acetylene dibromide
D40809-25G D40809-5G
SIALD40809-25GEA 730 PLN
SIALD40809-25G SIALD40809-5G
1,2-Dibromoethylene, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromoethylene
Formuła: C₂H₂Br₂
Temp. Wrzenia: 111…112 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –53 °C
Gęstość: 2,268 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00000184
Numer CAS: 540-49-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-747-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,00092