Drukuj
1,5-Cyklooktadien 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cycloocta-1,5-diene
297120010 297122500 297120025
ACRO297120010EA 493 PLN
ACRO297120010 ACRO297122500 ACRO297120025
1,5-Cyklooktadien 99% stabilised
1,5-Cyklooktadien
Formuła: C₈H₁₂
Temp. Wrzenia: 151 °C (101,3kPa)
Gęstość: 0,88 g/cm³
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001752
Numer CAS: 111-78-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-907-1
Jednostka: 2520
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer -4'-hydroxyphenyl)propionate