Drukuj
DL-allo-izoleucyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: H-DL-Ile-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
298689-10G 298689-50G
SIAL298689-10GEA 261 PLN
SIAL298689-10G SIAL298689-50G
DL-allo-izoleucyna, Sigma-Aldrich®
DL-allo-izoleucyna
Formuła: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.17 g/mol
Temp. topnienia: 275
Gęstość: 1.255 g/cm³ (–123.15 °C)
Numer MDL: MFCD00004268
Numer CAS: 443-79-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-139-8
Klasyfikacja Merck : 13,05198