DL-allo-izoleucyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-DL-Ile-OH
A17521.09
A17521.14
A17521.18
A17521.22
A17521.09EA
278
PLN
A17521.09
A17521.14
A17521.18
A17521.22
DL-allo-izoleucyna ≥99%
DL-allo-izoleucyna
Purity: 99%
CAS No.: 443-79-8
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 1721796
Merck Reference: 14,5179
MDL No.: MFCD00004268
Formuła:
C₆H₁₃NO₂ MW: 131.17 g/mol Temp. topnienia: ∼ 280 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.255 g/cm³ (–123.15 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004268 Numer CAS: 443-79-8 Numer WE (dawny EINECS): 207-139-8 Klasyfikacja Merck : 13,05198 |