Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), beads ~ 2 mm / ~ 10 mesh, with indicator, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05739.0250 1.05739.1000
1.05739.0250EA 544 PLN
1.05739.0250 1.05739.1000
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), beads ~ 2 mm / ~ 10 mesh, with indicator, Supelco®
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
Gęstość: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD03457537
Numer CAS: 70955-01-0