Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), beads -8+12 (∼2 mm), with indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
32256.30 32256.A1 32256.A7
32256.30EA 577 PLN
32256.30 32256.A1 32256.A7
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), beads -8+12 (∼2 mm), with indicator
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
Gęstość: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03457537
Numer CAS: 70955-01-0
Jednostka: 3077
ADR: 9,III