Drukuj
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å) with moisture indicator ~10 mesh, Ø ~2 mm, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05734.0250 1.05734.1000
1.05734.0250EA 490 PLN
1.05734.0250 1.05734.1000
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å) with moisture indicator ~10 mesh, Ø ~2 mm, Supelco®
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å)
Formuła: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Numer MDL: MFCD00131613
Numer CAS: 308080-99-1