soda wapniowa, AnalaR NORMAPUR® zA, indicator_with
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
22666.293EA
410
PLN
22666.293
22666.362
soda wapniowa, AnalaR NORMAPUR® zA, indicator_with
soda wapniowa
For absorbtion of acidic gas (CO₂)
This soda lime contains a new, more efficient saturation indicator. It changes from white to purple when saturated by CO₂
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134094 Numer CAS: 8006-28-8 Klasyfikacja Merck : 13,08640 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification | Passes test |
Particle size (2 - 5 mm) | Min. 78% |
Absorption capacity (as CO2) | Min. 19% |
Loss on drying (105°C) | 13 - 18 % |