soda wapniowa, pellets analytical reagent, with indicator
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06839.5001
1.06839.9025
1.06839.1001
1.06839.5001EA
1370
PLN
1.06839.5001
1.06839.9025
1.06839.1001
soda wapniowa, pellets analytical reagent, with indicator
soda wapniowa
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134094 Numer CAS: 8006-28-8 Jednostka: 1907 Klasyfikacja Merck : 13,08640 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity | passes test |
Absorption capacity for CO₂ (method NF XVII) | ≥ 25 % |
Loss on Drying (105°C) | 13.0 - 18.0 % |
Color change | passes test |
Bulk density | about 75 |
Particle size (2 - 5 mm) | ≥ 95 % |