soda wapniowa, with indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44786.36
44786.A4
44786.36EA
1310
PLN
44786.36
44786.A4
soda wapniowa, with indicator
soda wapniowa
CAS No.: 8006-28-8
Physical Form: 8-12 Mesh
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8569
UN No.: 1907
MDL No.: MFCD00134094
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134094 Numer CAS: 8006-28-8 Jednostka: 1907 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,8569 |