Ruthenium ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13994.04
13994.09
13994.18
13994.04EA
1970
PLN
13994.04
13994.09
13994.18
Ruthenium ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Ruthenium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-18-8
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011207
Formuła:
Ru Temp. Wrzenia: 3900 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2310 °C Gęstość: 12,45 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011207 Numer CAS: 7440-18-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-127-1 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,II Klasyfikacja Merck : 12,08452 |