Drukuj
Ruthenium 99.9% (trace metals basis), powder -200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
198100010 198100050 198100250
ACRO198100010EA 819 PLN
ACRO198100010 ACRO198100050 ACRO198100250
Ruthenium 99.9% (trace metals basis), powder -200 mesh
Ruthenium
Formuła: Ru
Temp. Wrzenia: 3900 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2310 °C
Gęstość: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011207
Numer CAS: 7440-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-127-1
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,08452
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %