Rod ≥99.97% (metals basis) precious metals <20 ppm each, powder, Premion® -22 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10668.03
10668.06
10668.01
10668.03EA
0
PLN
10668.03
10668.06
10668.01
Rod ≥99.97% (metals basis) precious metals <20 ppm each, powder, Premion® -22 mesh
Rod
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-16-6
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011201
Formuła:
Rh MW: 102.9 g/mol Temp. topnienia: 1960 Gęstość: 12.41 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011201 Numer CAS: 7440-16-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-125-0 Jednostka: 3089 ADR: 4.1 III Klasyfikacja Merck : 12,08353 |