Rod ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12073.02
12073.04
12073.02EA
0
PLN
12073.02
12073.04
Rod ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh
Rod
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-16-6
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011201
Formuła:
Rh Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011201 Numer CAS: 7440-16-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-125-0 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |