Rod ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11578.BU
11578.BY
11578.CC
11578.BUEA
6070
PLN
11578.BU
11578.BY
11578.CC
Rod ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Rod
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-16-6
Physical Form: ≈0.16g/m
MDL No.: MFCD00011201
Formuła:
Rh MW: 102.9 g/mol Temp. Wrzenia: 3400…3700 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1960 Gęstość: 12.41 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011201 Numer CAS: 7440-16-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-125-0 Klasyfikacja Merck : 12,08353 |