Rod ≥99.8% (metals basis), drut, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11577.BU
11577.BY
11577.CC
11577.BUEA
2700
PLN
11577.BU
11577.BY
11577.CC
Rod ≥99.8% (metals basis), drut, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Rod
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-16-6
Physical Form: ≈0.61g/m
MDL No.: MFCD00011201
Formuła:
Rh Temp. Wrzenia: 3400…3700 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1960 °C Gęstość: 12,41 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011201 Numer CAS: 7440-16-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-125-0 Klasyfikacja Merck : 12,08353 |