Drukuj
Rod, foil, Thickness: 0.025mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11524.FF 11524.FI
11524.FFEA 10670 PLN
11524.FF 11524.FI
Rod, foil, Thickness: 0.025mm (0.001 in)
Rod
Formuła: Rh
MW: 102.9 g/mol
Temp. Wrzenia: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1960
Gęstość: 12.41 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011201
Numer CAS: 7440-16-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-125-0
Klasyfikacja Merck : 12,08353