Drukuj
Rod, folia, Thickness: 0,1 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11523.FF 11523.FI
11523.FFEA 0 PLN
11523.FF 11523.FI
Rod, folia, Thickness: 0,1 mm
Rod
Formuła: Rh
Temp. Wrzenia: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1960 °C
Gęstość: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011201
Numer CAS: 7440-16-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-125-0
Klasyfikacja Merck : 12,08353