Drukuj
Rod ≥99.8% (metals basis), foil 0.25 mm (0.01 in) thick
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11522.FF 11522.FI
11522.FFEA 0 PLN
11522.FF 11522.FI
Rod ≥99.8% (metals basis), foil 0.25 mm (0.01 in) thick
Rod
Formuła: Rh
Temp. Wrzenia: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1960 °C
Gęstość: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011201
Numer CAS: 7440-16-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-125-0
Klasyfikacja Merck : 12,08353