Drukuj
platyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Platinium
M-Clarity™ quality level = MQ200
357359-3.5G 357359-700MG
SIAL357359-3.5GEA 6380 PLN
SIAL357359-3.5G SIAL357359-700MG
platyna, Sigma-Aldrich®
platyna
Formuła: Pt
MW: 195.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 3827
Temp. topnienia: 1769
Gęstość: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011179
Numer CAS: 7440-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1
Klasyfikacja Merck : 12,07689