platyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
Platinium
M-Clarity™ quality level = MQ100
267260-14G
267260-7G
SIAL267260-14GEA
16170
PLN
SIAL267260-14G
SIAL267260-7G
platyna, Sigma-Aldrich®
platyna
Formuła:
Pt MW: 195.08 g/mol Temp. Wrzenia: 3827 Temp. topnienia: 1769 Gęstość: 21.447 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1 Klasyfikacja Merck : 12,07689 |