platyna ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.203 mm (0.008 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Platinium
45091.FF
45091.FI
45091.FFEA
4690
PLN
45091.FF
45091.FI
platyna ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.203 mm (0.008 in)
platyna
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈2.7g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formuła:
Pt MW: 195.08 g/mol Temp. Wrzenia: 3827 Temp. topnienia: 1769 Gęstość: 21.447 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1 Klasyfikacja Merck : 12,07689 |