Drukuj
platyna ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Platinium
43276.BQ 43276.BY 43276.BU
43276.BQEA 1700 PLN
43276.BQ 43276.BY 43276.BU
platyna ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
platyna
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈16.8g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formuła: Pt
MW: 195.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 3827
Temp. topnienia: 1769
Gęstość: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011179
Numer CAS: 7440-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1
Klasyfikacja Merck : 12,07689