platyna ≥99.9% (metals basis), drut, Ø 0.3 mm (0.012 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43014.BU
43014.BY
43014.BUEA
1240
PLN
43014.BU
43014.BY
platyna ≥99.9% (metals basis), drut, Ø 0.3 mm (0.012 in)
platyna
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈1.5g/m, 0.477g/ft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formuła:
Pt Temp. Wrzenia: 3827 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1769 °C Gęstość: 21,447 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1 Klasyfikacja Merck : 12,07689 |