platyna ≥99.9% (metals basis), sponge ≤ 2 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42871.03
42871.06
42871.03EA
1780
PLN
42871.03
42871.06
platyna ≥99.9% (metals basis), sponge ≤ 2 mm (0.08 in)
platyna
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formuła:
Pt Temp. Wrzenia: 3827 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1769 °C Gęstość: 21,447 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1 Klasyfikacja Merck : 12,07689 |