platyna ≥99.95% (metals basis), wire, hard, Ø 1.5 mm (0.059 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Platinium
13153.BP
13153.BS
13153.BW
13153.BPEA
1640
PLN
13153.BP
13153.BS
13153.BW
platyna ≥99.95% (metals basis), wire, hard, Ø 1.5 mm (0.059 in)
platyna
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈37.9g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formuła:
Pt MW: 195.08 g/mol Temp. Wrzenia: 3827 Temp. topnienia: 1769 Gęstość: 21.447 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1 Klasyfikacja Merck : 12,07689 |