platyna ≥99.95% (metals basis), drut, hard, Ø 0.368 mm (0.0145 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13039.BU
13039.BY
13039.CC
13039.BUEA
1540
PLN
13039.BU
13039.BY
13039.CC
platyna ≥99.95% (metals basis), drut, hard, Ø 0.368 mm (0.0145 in)
platyna
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈2.28g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formuła:
Pt Temp. Wrzenia: 3827 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1769 °C Gęstość: 21,447 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1 Klasyfikacja Merck : 12,07689 |