platyna ≥99.99% (metals basis), rods, Premion®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Platinium
12556.DJ
12556.HF
12556.DJEA
0
PLN
12556.DJ
12556.HF
platyna ≥99.99% (metals basis), rods, Premion®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
platyna
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈6.8g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formuła:
Pt MW: 195.08 g/mol Temp. Wrzenia: 3827 Temp. topnienia: 1769 Gęstość: 21.447 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1 Klasyfikacja Merck : 12,07689 |