platyna, czarny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12076.03
12076.06
12076.77
12076.03EA
1930
PLN
12076.03
12076.06
12076.77
platyna, czarny
platyna
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: S.A. 10m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formuła:
Pt Temp. Wrzenia: 4530 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1773 °C Gęstość: 21,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,II |