platyna ≥99.995% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Platinium
12058.FF
12058.FI
12058.FFEA
7820
PLN
12058.FF
12058.FI
platyna ≥99.995% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
platyna
Purity: 99.997%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈3.35g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formuła:
Pt MW: 195.08 g/mol Temp. Wrzenia: 3827 Temp. topnienia: 1769 Gęstość: 21.447 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1 Klasyfikacja Merck : 12,07689 |