platyna ≥99.99% (metals basis), folia, Premion®, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11510.FF
11510.FI
11510.GH
11510.FFEA
1760
PLN
11510.FF
11510.FI
11510.GH
platyna ≥99.99% (metals basis), folia, Premion®, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
platyna
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈0.34g/25x25mm
Density: 21.45G/CC
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formuła:
Pt Temp. Wrzenia: 3827 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1769 °C Gęstość: 21,45G/CC Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1 Klasyfikacja Merck : 12,07689 |