platyna ≥99.9% (metals basis), folia, Thickness: 0.635 mm (0.025 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00860.FF
00860.FI
00860.FFEA
12040
PLN
00860.FF
00860.FI
platyna ≥99.9% (metals basis), folia, Thickness: 0.635 mm (0.025 in)
platyna
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈8.5g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formuła:
Pt Temp. Wrzenia: 3827 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1769 °C Gęstość: 21,447 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1 Klasyfikacja Merck : 12,07689 |