Drukuj
platyna, czarny 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
195210010 195210050
ACRO195210010EA 2050 PLN
ACRO195210010 ACRO195210050
platyna, czarny 98%
platyna
Formuła: Pt
Temp. Wrzenia: 3827 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1772 °C
Gęstość: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011179
Numer CAS: 7440-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,07689
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Black Powder
Assay ≥97.5 % (Pt)
Specific surface area ≥25 m²/g