Drukuj
pallad ≥99.9% (trace metals basis), proszek <1 µm, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
326666-1G 326666-5G
SIAL326666-1GEA 1160 PLN
SIAL326666-1G SIAL326666-5G
pallad ≥99.9% (trace metals basis), proszek <1 µm, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formuła: Pd
Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011167
Numer CAS: 7440-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6
ADR: 4.1,II