Drukuj
pallad ≥99.999% (trace metals basis), proszek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
203939-1G 203939-5G
SIAL203939-1GEA 1340 PLN
SIAL203939-1G SIAL203939-5G
pallad ≥99.999% (trace metals basis), proszek, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formuła: Pd
Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011167
Numer CAS: 7440-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6
ADR: 4.1,II