pallad ≥99.95% (metals basis), proszek APS 0,5-1,7 micron
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43715.03
43715.14
43715.06
43715.03EA
2730
PLN
43715.03
43715.14
43715.06
pallad ≥99.95% (metals basis), proszek APS 0,5-1,7 micron
Palladium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: Tap density 2.4-5.0g/cm3, S.A. 0.7-2.0m2/g
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011167
Formuła:
Pd Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011167 Numer CAS: 7440-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,II |