pallad ≥99.95% (metals basis), proszek , -200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12068.03
12068.06
12068.14
12068.03EA
2730
PLN
12068.03
12068.06
12068.14
pallad ≥99.95% (metals basis), proszek , -200 mesh
Palladium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-05-3
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011167
Formuła:
Pd Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011167 Numer CAS: 7440-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |