pallad ≥99.995% (metals basis), proszek, Premion® , -22 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10788.03
10788.06
10788.93
10788.03EA
2730
PLN
10788.03
10788.06
10788.93
pallad ≥99.995% (metals basis), proszek, Premion® , -22 mesh
Palladium
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-05-3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011167
Formuła:
Pd Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011167 Numer CAS: 7440-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |