Drukuj
pallad 99.99% (trace metals basis), proszek - 20 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
193690010 193690050 193690250
ACRO193690010EA 1940 PLN
ACRO193690010 ACRO193690050 ACRO193690250
pallad 99.99% (trace metals basis), proszek - 20 mesh
Palladium
Formuła: Pd
Temp. topnienia: 1555 °C
Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011167
Numer CAS: 7440-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %