Drukuj
pallad ≥99.98% (trace metals basis), folia, Thickness: 0.25 mm, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
348643-1.9G
SIAL348643-1.9GEA 6430 PLN
SIAL348643-1.9G
pallad ≥99.98% (trace metals basis), folia, Thickness: 0.25 mm, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formuła: Pd
Temp. Wrzenia: 3167 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1555 °C
Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011167
Numer CAS: 7440-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6
Klasyfikacja Merck : 12,07121