pallad ≥99.95% (metals basis), drut, hard, Ø 0.203 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45072.G1
45072.G6
45072.G1EA
431
PLN
45072.G1
45072.G6
pallad ≥99.95% (metals basis), drut, hard, Ø 0.203 mm
Palladium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-05-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formuła:
Pd Temp. Wrzenia: 3167 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1555 °C Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011167 Numer CAS: 7440-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6 Klasyfikacja Merck : 12,07121 |