pallad ≥99.9% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm, Ø 6.35 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40418.KG
40418.KJ
40418.KGEA
6580
PLN
40418.KG
40418.KJ
pallad ≥99.9% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm, Ø 6.35 mm
Palladium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈2.41g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Evaporation source, hydrogen getter, jewelry production, electrical contacts for semiconductors
Formuła:
Pd Temp. Wrzenia: 3167 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1555 °C Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011167 Numer CAS: 7440-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6 Klasyfikacja Merck : 12,07121 |