Drukuj
pallad ≥99.95% (metals basis), pręty, Ø 6.35 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12557.DH 12557.DM
12557.DHEA 0 PLN
12557.DH 12557.DM
pallad ≥99.95% (metals basis), pręty, Ø 6.35 mm
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈3.80g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formuła: Pd
Temp. Wrzenia: 3167 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1555 °C
Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011167
Numer CAS: 7440-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6
Klasyfikacja Merck : 12,07121