pallad ≥99.8% (metals basis), granulki
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12237.03
12237.06
12237.14
12237.03EA
2730
PLN
12237.03
12237.06
12237.14
pallad ≥99.8% (metals basis), granulki
Palladium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-05-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formuła:
Pd Temp. Wrzenia: 3167 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1555 °C Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011167 Numer CAS: 7440-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6 Klasyfikacja Merck : 12,07121 |