Drukuj
Torebki samoprzylepne ze wskaźnikiem
Dostawca: MEGRO
355045 355040 355030 355015 355035 355020
MEGR355045EA 869 PLN
MEGR355045 MEGR355040 MEGR355030 MEGR355015 MEGR355035 MEGR355020
Torebki samoprzylepne ze wskaźnikiem
Worki Worki do sterylizacji
Steri-bag without fold.
  • Self-adhesive transparent bags
  • Manual closable self-adhesive strip (19 mm wide)
  • With access opening for easy opening by peeling
With steam and EO-gas-indicator.